Learn More
MedChemExpress Liraglutide
Spécification
Spécification
| Pureté | 98.11% |
| CAS | 204656-20-2 |
| Contenu et stockage | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 3751.26 g/mol |
| Type de produit | Reference compound |
| Quantité | 5 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 5 mg/mL (1.33 mM∣ultrasonic and adjust pH to 8 with NaOH) |