Learn More
Lisinopril dihydrate, MedChemExpress
Code produit. 16499957
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 16499957
Marque: Medchem Express HY18206A
MedChemExpress Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.
Lisinopri dihydrate (MK-521 dihydrate) is angiotensin-converting enzyme inhibitor, used in treatment of hypertension, congestive heart failure, and heart attacks.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lisinopril dihydrate
CAS 83915-83-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H35N3O7
Quantité 5 g
Synonyme MK-521 dihydrate
Informations sur la solubilité H2O : 33.33 mg/mL (75.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](CCCCN)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O.O
Poids moléculaire (g/mol) 441.52
Poids de la formule 441.52
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.