Learn More
(+/-)-Lisofylline, TRC
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (+/-)-Lisofylline |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3 |
| Poids de la formule | 280.1535 |