Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de sulfonyle lissamine rhodamine B, +99 %
Code produit 10167940 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10167940 1 g Flacon en verre 1g
10536792 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10167940 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 413230010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 62796-29-6 | C27H29ClN2O6S2 | 577.107 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62796-29-6
Formule moléculaire C27H29ClN2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 577.107
Numéro MDL MFCD00042001
Clé InChI YERWMQJEYUIJBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Sulforhodamine B sulfonyl chloride
CID PubChem 65223
Nom IUPAC 5-chlorosulfonyl-2-[3-(diéthylamino)-6-diéthylazaniumylidenexanthen-9-yl]benzènesulfonate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC)C=C3O2)C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)Cl)S(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Note relative au nom 99+%
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 577.11
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Molar ext.%gt; 85, 000L/mol.cm(lambda 564 +/- 3nm) in dichloromethane
Couleur Vert
Quantité 1 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lissamine rhodamine B sulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.