Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective pour Listeria (formulation Oxford)
Code produit 10158492
Change view
Click to view available options
Poids plein:
19,5 g±1,0 g
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids plein unitSize
10158492 19,5 g±1,0 g 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10158492 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5026A
Isolez et détectez les Listeria monocytogenes dans des échantillons cliniques, alimentaires et environnementaux grâce à ce milieu sélectif et de diagnostic prêt à l’emploi.
Isolez et détectez Listeria monocytogenes dans des échantillons cliniques, alimentaires et environnementaux grâce au milieu de diagnostic à la gélose sélective pour Listeria Thermo Scientific™ Oxoid™ (formulation Oxford). Ce milieu est basé sur les formulations décrites par Curtis et al.1 Listeria monocytogenes, capables d’hydrolyser l’esculine, produisent des zones noires autour des colonies, tandis que la plupart de la flore à Gram-positif indésirable est inhibée. Ce milieu est le milieu d’étalement spécifié par la FDA / BAM pour l’isolement2 et par les méthodes d’essai normalisées d’autres organismes nationaux et internationaux3.
Les infections alimentaires par Listeria monocytogenes ont suscité un intérêt accru pour la détection de cet organisme dans les denrées alimentaires, l’environnement et les échantillons pathologiques humains et animaux. La capacité d’isoler l’organisme a été entravée dans le passé par l’absence d’un milieu sélectif efficace ; les Listeria monocytogenes pouvant facilement être complètement envahis par la flore associée.
Utilisez la base de gélose sélective (Formulation Oxford) pour Listeria pour l’isolement sélectif et la détection des Listeria monocytogenes dans des échantillons cliniques et alimentaires.
  • Facilité de lecture : Les Listeria monocytogenes forment des colonies de couleur marron avec des zones noires dues à l’hydrolyse de l’esculine.
  • Milieu d’étalement spécifié par la FDA / BAM pour l’isolement des Listeria monocytogenes3.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune citron
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose sélective pour Listeria (formulation Oxford)
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g±1,0 g
Type d’emballage Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film
Quantité 10/boîte