Learn More
Lith-O-Asp, MedChemExpress
Code produit 16485466
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16485466 100 mg
16464628 10 mg
16427347 5 mg
16413176 25 mg
16410927 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16485466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112415
MedChemExpress Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Lith-O-Asp is a sialytransferase (ST) inhibitor, with IC50s of 12-37 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Lith-O-Asp
Forme physique Solid
CAS 881179-02-8
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H45NO6
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (203.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12-;@[C@](-;@C-;@C-;@[C@]-;@2([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])-;@[C@@]3([H])-;@[C@](-;@[C@@]4(-;@[C@](-;@C-;@[C@H](OC([C@@H](N)CC(O)=O)=O)-;@C-;@C-;@4)([H])-;@C-;@C-;@3)C)([H])-;@C-;@C-;@1
Poids moléculaire (g/mol) 491.66
Poids de la formule 491.66
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research