Learn More
Lithium 2-[(4-méthylpiperazin-1-yl)méthyl]benzoate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10526714
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10526714 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10526714 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC47451DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 2-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoate
CAS 915707-44-7
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H17LiN2O2
Numéro MDL MFCD09064954
Quantité 1 g
Synonyme lithium 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithium 1+ ion 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, lithotab 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate, 4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoic acid, lithium salt, 2-4-methylpiperazinyl methyl benzoic acid, lithium salt, benzoicacid,2-4-methyl-1-piperazinyl methyl-,lithium salt 1:1, lithium 1+ 2-4-methylpiperazin-1-yl methyl benzoate
Clé InChI BHMRBFXQIGCNNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CN1CCN(CC1)CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
Nom IUPAC lithium;2-[(4-méthylpipérazin-1 -yl)méthyl]benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 240.231
CID PubChem 24229493
Poids de la formule 240.23
Pourcentage de pureté 90%