Learn More
2,4-pentanedionate de lithium, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357298 10 g 10g
11337298 50 g 50g
11347298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030529.09
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 18115-70-3 | C5H7LiO2 | 106.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18115-70-3
Formule moléculaire C5H7LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 106.05
Numéro MDL MFCD00013496
Clé InChI JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Synonyme Lithium acetylacetonate
Nom IUPAC lithium(1+) 2,4-dioxopentan-3-ide
SMILES [Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 2,4-pentanedionate
Point de fusion ∼250°C (decomposition)
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Beilstein 4575087
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 106.05
Pourcentage de pureté 99.5%
Forme physique Cristalline