Learn More
Lithium 2-(morpholinométhyl)benzoate, tech., Thermo Scientific™
Code produit 10749605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10749605 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10749605 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48651DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 2-(morpholinomethyl)benzoate
CAS 904696-60-2
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Formule moléculaire C12H14LiNO3
Numéro MDL MFCD08690277
Quantité 1 g
Synonyme lithium 2-morpholinomethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 1+ 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithotab 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, lithium 2-morpholin-4-ylmethyl benzoate, tech, 2-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, lithium salt, lithium 1+ ion 2-morpholin-4-yl methyl benzoate, benzoicacid,2-4-morpholinylmethyl-,lithium salt 1:1
Clé InChI PKLIDBHLNQBFTO-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].C1COCCN1CC2=CC=CC=C2C(=O)[O-]
Nom IUPAC lithium;2-(morpholine-4-ylméthyl)benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 227.188
CID PubChem 23713561
Poids de la formule 227.19
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique