Learn More
Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluorométhyl)imidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15448775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15448775 10 g 10g
15438775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34081.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 761441-54-7 | C6F3LiN4 | 192.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 761441-54-7
Formule moléculaire C6F3LiN4
Poids moléculaire (g/mol) 192.03
Numéro MDL MFCD18827480
Clé InChI CVVIFWCYVZRQIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme litdi, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl imidazole, lithium 4,5-dicyano-2-trifluoromethyl-imidazolide, 1-lithio-2-trifluoromethyl-1h-imidazole-4,5-dicarbonitrile
CID PubChem 73995168
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 4,5-dicyano-2-(trifluoromethyl)imidazole
Point de fusion >300°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 192.03
Pourcentage de pureté 95%