Learn More
Acétate de lithium, anhydre, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935109 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11935109 1 kg 1kg
11945109 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935109 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 268640010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 546-89-4 | C2H3LiO2 | 65.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 546-89-4
Formule moléculaire C2H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 65.98
Numéro MDL MFCD00013057
Clé InChI XIXADJRWDQXREU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate, lithium ethanate, quilone, acoli, acetic acid, lithium salt, lithium ethanoate, lithium 1+ ion acetate, lioac, unii-h4278o5flv, acetic acid lithium salt
CID PubChem 3474584
ChEBI CHEBI:63045
Nom IUPAC acétate de lithium
SMILES [Li+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate, anhydrous
Point de fusion 280.0°C to 285.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3COOLi
Quantité 1 kg
Beilstein 02,107
Merck Index 15,5577
Informations sur la solubilité Solubility in water: 408g/L (20°C). Other solubilities: 667g/L (40°C),938g/L (50°C),freely soluble in alcohol
Poids de la formule 65.99
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Matière insoluble 0.1% max. (in water)
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate