Learn More
Acétate de lithium dihydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419046 250 g 250g
11409046 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419046 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17921.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.94€
    54.65€ / 250g
    Économisez 11.29€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 6108-17-4 | C2H7LiO4 | 102.014 g/mol
Lithium acetate dihydrate is used as a buffer component in the modified ninhydrin reagent for amino analysis by ion-exchange chromatography. It is used as a catalyst in organic reactions, alkyd resin and acrylic polymer production and as an anticorrosion agent in molding polyphenylene sulfide resins as well as in the separation of saturated and unsaturated fatty acids. In the pharmaceutical industry, it is utilized for the preparation of diuretics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de lithium dihydraté est utilisé comme composant tampon dans le réactif de ninhydrine modifié pour l’analyse des aminos par chromatographie par échanges d’ions. Il est utilisé comme catalyseur dans les réactions organiques, la production de résines alkydes et de polymères acryliques et comme agent anticorrosion dans le moulage des résines de sulfure de polyphénylène, ainsi que dans la séparation des acides gras saturés et non saturés. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé pour la préparation des diurétiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-17-4
Formule moléculaire C2H7LiO4
Poids moléculaire (g/mol) 102.014
Numéro MDL MFCD00066949
Clé InChI IAQLJCYTGRMXMA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium acetate dihydrate, lithiumacetatedihydrate, lithium acetate dihydrate, reagent grade, lioac-2h2o, lioac.2h2o, ksc498a1d, c2h3o2.li.2h2o, lithotab acetate ion dihydrate, acetic acid lithium salt dihydrate
CID PubChem 23666338
Nom IUPAC lithium ; acétate ; dihydraté
SMILES [Li+].CC(=O)[O-].O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetate dihydrate
Point de fusion 54°C to 57°C
Densité 1.3
Quantité 250 g
Beilstein 3564320
Merck Index 14,5521
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 102.01 (65.98 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetate dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium acetate dihydrate