Learn More
Complexe dʼacétylide et dʼéthylènediamine au lithium, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206100 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10206100 50 g 50g
10266140 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10206100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181250500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    132.65€ / 50g
    Économisez 27.35€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6867-30-7
Formule moléculaire C4H9LiN2
Poids moléculaire (g/mol) 92.07
Numéro MDL MFCD00013183
Clé InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
CID PubChem 2724010
Nom IUPAC ethane-1,2-diamine; ethynyllithium
SMILES [Li]C#C.NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetylide ethylenediamine complex
Note relative au nom 85%
Point de fusion 76.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 110.6°C
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (Gasvolumetric)
Formule linéaire HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Quantité 50 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in ethylene diamine,n-propylamine and,pyridine
Poids de la formule 92.07
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium acetylide ethylenediamine complex
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Ethanediamine, compound with lithiumacetylide (Li(C2H))(1:1)