Learn More
Complexe dʼacétylide et dʼéthylènediamine au lithium, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10266140 100 g 100g
10206100 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10266140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181251000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00€
    225.65€ / 100g
    Économisez 25.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 6867-30-7 | C4H9LiN2 | 92.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6867-30-7
Formule moléculaire C4H9LiN2
Poids moléculaire (g/mol) 92.07
Numéro MDL MFCD00013183
Clé InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
CID PubChem 2724010
Nom IUPAC ethane-1,2-diamine; ethynyllithium
SMILES [Li]C#C.NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetylide ethylenediamine complex
Note relative au nom 85%
Point de fusion 76.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 110.6°C
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (Gasvolumetric)
Formule linéaire HC≡CLi·H2NCH2CH2NH2
Quantité 100 g
Fieser 01,574; 05,382; 07,195; 11,288; 01,95; 02,51; 04,60; 05,78; 06,85; 07,45; 08,65; 09,83; 10,68; 11,101; 12,96; 13,56; 14,63; 15,59; 16,55; 17,59
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in ethylene diamine,n-propylamine and,pyridine
Poids de la formule 92.07
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline