Learn More
Complexe d’acétylide et d’éthylènediamine au lithium, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466780 100 g 100g
11456780 25 g 25g
11368785 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11466780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12401.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 6867-30-7 | Molecular Formula: C4H9LiN2 | Molecular Weight: 92.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le complexe de lʼacétylide-éthylènediamine au lithium est utilisé dans la synthèse dʼun cyclopropanol chiral. Il est également utilisé comme réactif alkynylant pour lʼalkynylation énantiosélective des cétones catalysées par le binaphtholate de lithium sans utiliser dʼautres sources métalliques.
Solubilité
Soluble dans lʼéthylène diamine, lʼamine n-propylique, lʼamine n-butyle, la pyridine, le diméthylformamaide, le diglyme, le dioxane et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les alcools, les acides, les agents oxydants, et lʼeau. Il réagit avec lʼeau pour former de lʼhydroxyde de lithium et de lʼacétylène, qui est un gaz inflammable. Au fil du temps, la pression peut augmenter, entraînant lʼéclatement des récipients. Manipuler et ouvrir le récipient avec précaution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6867-30-7
Formule moléculaire C4H9LiN2
Poids moléculaire (g/mol) 92.07
Numéro MDL MFCD00013183
Clé InChI QJQWXTYPTBEPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium acetylide ethylenediamine complex, lithium acetylide, ethylenediamine complex, lithium; ethane-1,2-diamine; ethyne, 1,2-ethanediamine compd. with lithium acetylide li c2h, lithium, 1,2-ethanediamine-kn1,kn2 ethynyl, 1,2-ethanediamine, compd. with lithium acetylide li c2h 1:?, c2h8n2.c2hli, lithium acetylide, compd. with 1,2-ethanediamine, lithium acetylide, ethylene diamine complex 1:1, lithium acetylide, compound with ethane-1,2-diamine
CID PubChem 2724010
Nom IUPAC ethane-1,2-diamine; ethynyllithium
SMILES [Li]C#C.NCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium acetylide ethylenediamine complex
Point de fusion ∽76°C (decomposition)
Densité 1.04
Odeur Amine-like
Formule linéaire HC≡CLi·NH2CH2CH2NH2
Quantité 100 g
Numéro UN UN3131
Beilstein 3593824
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethylene diamine,n-propyl amine,n-butyl amine,pyridine,dimethyl formamaide,diglyme,dioxan and dimethylsulfoxide.
Poids de la formule 92.07
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique