Learn More
Di-n-butylamide d’aluminium au lithium, solution 0,16 M en 1,2-diméthoxyéthane, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338075 500 mL 500mL
11328075 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338075 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08269.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15405-86-4 | C32H72AlLiN4 | 546.878 g/mol
Lithium aluminum di-n-butylamide is used as a reagent for the determination of hydroxyl groups in silanols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le di-n-butylamide de lithium aluminium est utilisé comme réactif pour la détermination des groupes hydroxyles dans les silanols.
Remarques
Sensible à l’air, à la chaleur et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, l’air, la chaleur et l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15405-86-4
Formule moléculaire C32H72AlLiN4
Poids moléculaire (g/mol) 546.878
Numéro MDL MFCD00051918
Clé InChI ISBVOXPIPNIBOM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium aluminum di-n-butylamide, lithium tetrakis dibutylamino alumanuide, lithium aluminum di-n-butylamide, 0.16m soln. in 1,2-dimethoxyethane
CID PubChem 57369578
Nom IUPAC Tétrakis(dibutylamino)aluminiure de lithium
SMILES [Li+].CCCCN(CCCC)[Al-](N(CCCC)CCCC)(N(CCCC)CCCC)N(CCCC)CCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium Aluminum Di-n-butylamide
Point de fusion -54°C
Densité 0.86
Formule linéaire LiAl[N(CH2CH2CH2CH3)2]4
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1993
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 546.87