Learn More
Benzoate de lithium, TRC
Code produit 30471687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30471687 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30471687 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL2468152.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium benzoate
CAS 553-54-8
Formule moléculaire C7H5LiO2
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6O2.Li/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
SMILES [Li+].[O-]C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC Lithium ; benzoate
Poids moléculaire (g/mol) 128.05
Poids de la formule 128.045