Learn More
Bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372379 10 g 10g
11382379 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372379 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27307.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.86€
    65.65€ / 10g
    Économisez 16.21€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90076-65-6 | C2F6LiNO4S2 | 287.075 g/mol
Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is used in the preparation of chiral imidazolium salt through an anion metathesis of the corresponding triflate organic electrolyte-based lithium batteries. It finds application in the preparation of rare-earth Lewis acid catalysts. It is also useful in primary and secondary lithium cells using organic liquid electrolytes and polymer batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bis(trifluorométhylsulfonyl)imide de lithium sert à la préparation du sel d’imidazolium chiral par une métathèse d’anions des batteries au lithium organiques triflates à base d’électrolytes correspondantes. Il sert à la préparation de catalyseurs d’acide de Lewis de terres rares. Il est également utile dans les cellules au lithium primaire et secondaire utilisant des électrolytes liquides organiques et des batteries polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90076-65-6
Formule moléculaire C2F6LiNO4S2
Poids moléculaire (g/mol) 287.075
Numéro MDL MFCD00210017
Clé InChI QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trifluoromethanesulfonyl imide, lithium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, lithium bis trifluoromethanesulphonyl imide, litfsi, lithium bis trifluoromethylsulfonyl azanide, lithium bis trifluoromethylsulfonyl imide, bis trifluoromethane sulfonimide lithium salt, bistrifluoromethanesulfonimide lithium salt, lithium bis trifluoromethanesulfonyl amide, lithium triflimide
CID PubChem 3816071
Nom IUPAC Lithium ; bis (trifluorométhylsulfonyl) azanide
SMILES [Li+].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Point de fusion 234°C to 238°C
Formule linéaire (CF3SO2)2NLi
Quantité 10 g
Numéro UN UN2923
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 287.08
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide