Learn More
Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 0.9M solution in methylcyclohexane, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Code produit 15761809 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15761809 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10472293 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15761809 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380231000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4039-32-1 , 108-87-2
Numéro MDL MFCD00008261
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
CID PubChem 2733832
Nom IUPAC lithium;bis(trimethylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.7700g/mL
Point d’éclair −3°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis
Poids moléculaire (g/mol) 167.33
Poids de la formule 167.33
Forme physique Liquid