Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792501 10 g Flacon en verre 10g
10666144 50 g Flacon en verre 50g
10350164 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10792501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 338140100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.55€
    31.65€ / 10g
    Économisez 6.90€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4039-32-1 | C6H18LiNSi2 | 167.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4039-32-1
Formule moléculaire C6H18LiNSi2
Poids moléculaire (g/mol) 167.33
Numéro MDL MFCD00008261
Clé InChI YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
CID PubChem 2733832
Nom IUPAC lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
SMILES [Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Couleur Jaune
Densité 0.8910g/mL
Point d’ébullition 114°C to 116°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3Si]2NLi
Quantité 10 g
Fieser 04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
Gravité spécifique 0.891
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 167.33
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium bis(trimethylsilyl)amide