Learn More
Carbonate de lithium, TRC
Code produit 30009725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
5 g
Conditionnement:
50mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009725 50 mg 50mg
30006295 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009725 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCL46910050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-13-2
Formule moléculaire C O3 . 2 Li
Poids moléculaire (g/mol) 73.89
Synonyme Lithium carbonate, Carbonic Acid Lithium Salt, Carbonic Acid Dilithium Salt, CP 15467-61, Camcolit, Candamide, Carbolith, Carbolithium, Carbonic Acid Lithium Salt, Ceglution, Dilithium Carbonate, Eskalith, Hypnorex, Limas, Liskonum, Lithane, Lithicarb, Lithobid, Lithocarb, Lithonate, Lithotabs, Micalith, NSC 16895, Phasal, Plenur, Priadel, Quilonorm-retard, Quilonum Retard, Teralithe;
Nom IUPAC carbonate de dilithium
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Carbonate
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Poids de la formule 74.0168