Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dodécylsulfate de lithium, +99 %
Code produit 10186890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10186890 25 g Flacon en verre 25g
10751325 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10186890 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 413300250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    103.65€ / 25g
    Économisez 20.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2044-56-6 | C12H25LiO4S | 272.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2044-56-6
Formule moléculaire C12H25LiO4S
Poids moléculaire (g/mol) 272.33
Numéro MDL MFCD00007467
Clé InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Dodecyl lithium sulfate, Lithium lauryl sulfate
CID PubChem 2735071
Nom IUPAC Sulfate de dodécyle de lithium(1+)
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance (5% aq. soln.) (1 cm cell), (5% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.1 max. at 260nm, 0.1 max. at 280nm
Nom chimique ou matériau Lithium dodecyl sulfate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou flocons cristallins brillants
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire CH3(CH2)11OSO3Li
Beilstein 01, IV, 1847
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 272.33
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium dodecyl sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.