Learn More
Lithium Dodecyl Sulfate (Powder or Flakes/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Lithium Dodecyl Sulfate (LDS) is a detergent used for dissociating proteins.
Spécification
Spécification
| Absorbance | 0.01 max. (3% solution) at 405nm, 0.05 max. (3% solution) at 280nm, 0.100 AU max. at 260nm, 0.3 max. (3% solution) at 230nm |
| Nom chimique ou matériau | Lithium Dodecyl Sulfate |
| Couleur | White |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 25 g |
| Identification | Pass Test |
| Conditionnement | Glass Bottle |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Formule linéaire | CH3(CH2)11OSO3Li |
| Poids de la formule | 273.18 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lithium dodecyl sulfate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.