Learn More
Sulfate de dodécyle de lithium, ultra-pur, 5 g, MP Biomedicals
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lithium Dodecyl Sulfate |
| CAS | 2044-56-6 |
| Quantité | 5 g |
| Formule moléculaire | C12H25LiO4S |
| Numéro MDL | MFCD00007467 |
| Clé InChI | YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | Sulfate de dodécyle de lithium(1+) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 272.33 |
| CID PubChem | 2735071 |
| Afficher plus |