Learn More
Sulfate de dodécyle de lithium, ultra-pur, MP Biomedicals
Code produit 17871391 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17871391 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17871391 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800753
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    278.00€
    264.60€ / 25g
    Économisez 13.40€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
2044-56-6 (sel de lithium au sulfate de lauryle LDS) Pureté : >>> 99 % Présente une plus grande solubilité que le SDS à des températures plus basses, tout en conservant une capacité de détergence et de mouillage similaire
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium Dodecyl Sulfate
CAS 2044-56-6
Quantité 25 g
Formule moléculaire C12H25LiO4S
Numéro MDL MFCD00007467
Clé InChI YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate de dodécyle de lithium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 272.33
CID PubChem 2735071
Pourcentage de pureté >99%
Qualité Ultra pure
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium Dodecyl Sulfate, ultra pure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium dodecyl sulphate