Learn More
Feuille de lithium 0,75 mm d’épaisseur, 19 mm de large, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15424745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424745 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15424745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010769.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7439-93-2 | Li | 6.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium foil
CAS 7439-93-2
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Formule moléculaire Li
Numéro MDL MFCD00134051
Synonyme litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium foil
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.