Learn More
Feuille de lithium, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414745 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010767.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium foil
CAS 7439-93-2
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (metals basis)
Formule moléculaire Li
Numéro MDL MFCD00134051
Synonyme litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li]
Nom IUPAC lithium
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145