Learn More
Granulés de lithium, 1-6 mm (0,04-0,2 po), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11336637
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11336637 250 g 250g
11326637 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11336637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000733.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le sodium est une impureté majeure
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-93-2
Formule moléculaire Li
Poids moléculaire (g/mol) 6.94
Numéro MDL MFCD00134051
Clé InChI WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549
CID PubChem 3028194
ChEBI CHEBI:30145
Nom IUPAC lithium
SMILES [Li]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium
Couleur Gris
Aspect Gray granules
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Forme Granulaire