Learn More
BD Vacutainer Tubes d’héparine de lithium
Code produit 15753036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
6 ml
Dimension du tube:
13 x 75 mm
13 x 100 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimension du tube unitSize
15753036 4 ml 13 x 75 mm 1000 pièces
12834811 6 ml 13 x 100 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15753036 Fournisseur BD Vacutainer Code fournisseur 368884
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Le tube plasma pour la chimie clinique inclut l’héparine de lithium séchée par pulvérisation comme un anticoagulant.
  • Tubes plasma pour la chimie clinique avec héparine de lithium séchée par pulvérisation.
  • L’héparine agit comme un anticoagulant lorsqu’elle développe un complexe d’antithrombine.
  • Les tubes plasma doivent être retournés doucement 180° d’avant en arrière 8 à 10 fois.
  • Obtenir un mélange correct immédiatement après le prélèvement de l’échantillon de sang est extrêmement important pour éviter la microcoagulation.
  • L’héparine de lithium est séchée par pulvérisation sur les parois internes des tubes à l’aide d’une procédure spéciale afin que l’additif soit uniformément distribué pour obtenir la meilleure solubilité possible.
  • Pour la chimie clinique, l’héparine de lithium est généralement préférable à l’héparine sodique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Additif Héparine de lithium
Matériau PET
Capacité (métrique) 4 ml
Couleur de bouchon Vert
Dimension du tube 13 x 75 mm
Type d’étiquette Papier