Learn More
Isopropanide de lithium, 99,9 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11350198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11350198 2 g 2g
11340198 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11350198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042930.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2388-10-5 | C3H7LiO | 66.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2388-10-5
Formule moléculaire C3H7LiO
Poids moléculaire (g/mol) 66.03
Numéro MDL MFCD00048286
Clé InChI HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
CID PubChem 23673350
Nom IUPAC Lithium ; propan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium isopropoxide
Couleur Blanc à jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire (CH3)2CHOLi
Quantité 2 g
Numéro UN UN3206
Beilstein 3618614
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 66.03
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Poudre