Learn More
Isopropoxide de lithium, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10600035 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10600035 25 g Flacon en verre -
10342633 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10600035 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301240250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 2388-10-5 | C3H7LiO | 66.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2388-10-5
Formule moléculaire C3H7LiO
Poids moléculaire (g/mol) 66.03
Numéro MDL MFCD00048286
Clé InChI HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
CID PubChem 23673350
Nom IUPAC Lithium ; propan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium isopropoxide
Couleur Beige à jaune ou marron
Densité 0.69
Spectre IR Authentic (nujol)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire LiOCH(CH3)2
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 66.03
Pourcentage de pureté ≥94% (corrected for LiOH+Li2CO3)
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium isopropoxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.