Learn More
Isopropoxyde de lithium-niobium, 99,9 % (base métallique)
Code produit 11490760
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490760 1 g 1g
11400770 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11490760 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044451.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 21864-21-1
Formule moléculaire LiNb(OC3H7)6
Numéro MDL MFCD00210626
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Lithium niobium isopropoxide
Point d’ébullition 140°C (0.2 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2925
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 454.38
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Solide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.