Learn More
Isopropoxyde de niobium-lithium, 99+ % (base métallique), 5 % p/v dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11384858
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11384858 25 mL 25mL
11374858 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11384858 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043175.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 21864-21-1 | C18H42LiNbO6
Used as solid-state electrolyte.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21864-21-1
Formule moléculaire C18H42LiNbO6
Numéro MDL MFCD00210626
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium niobium isopropoxide
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiNb(OC3H7)6
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 454.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide