Learn More
Méthoxyde de niobium de lithium, 99+ % (base métaux), 5 % p/v dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313528 25 mL 25mL
11303528 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039154.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 21864-11-9
Used as a precursor for chemical vapor deposition of thin films for lithium ion battery electrolyte materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21864-11-9
Numéro MDL MFCD00210627
Synonyme lithium niobium methoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium niobium methoxide
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiNb(OCH3)6
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1230
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 285.92
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Liquide