Learn More
Oxalate de lithium, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356758 50 g 50g
11346758 250 g 250g
11336758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013426.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 553-91-3 | C2Li2O4 | 101.90 g/mol
Lithium oxalate is used as lithium battery electrolyte. It is also used as an analytical reagent and reducing reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of other chemicals such as pharmaceuticals, agrochemicals, dyestuffs and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 553-91-3
Formule moléculaire C2Li2O4
Poids moléculaire (g/mol) 101.90
Numéro MDL MFCD00040596
Clé InChI YNQRWVCLAIUHHI-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium oxalate, dilithium oxalate, ethanedioic acid, dilithium salt, unii-k737ot0e73, oxalic acid dilithium salt, ethanedioic acid, lithium salt 1:2, oxalic acid dilithium, acmc-1ctwf, c2o4.2li, ksc492a1t
CID PubChem 68383
SMILES [Li+].[Li+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium oxalate
Point de fusion (decomposition)
Densité 2.12 g/mL
Quantité 50 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5537
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Nom IUPAC dilithium(1+) oxalate
Poids de la formule 101.96
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium oxalate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium oxalate