Learn More
Salicylate de lithium, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368118 500 g 500g
11358118 25 g 25g
11348118 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039356.36
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-38-5 | C7H5LiO3 | 144.054 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-38-5
Formule moléculaire C7H5LiO3
Poids moléculaire (g/mol) 144.054
Numéro MDL MFCD00045813
Clé InChI PSBOOKLOXQFNPZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium salicylate, unii-93f1sp6qin, salicylic acid lithium salt, dilithium salicylate, 93f1sp6qin, lithium 2-hydroxybenzoate, lithium 1+ ion salicylate, lithiumsalicylate, lithiumsalicylat, salicylicacidlithiumsalt
CID PubChem 23663621
Nom IUPAC lithium ; 2-hydroxybenzoate
SMILES [Li+].C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium salicylate
Point de fusion (decomposition)
Odeur Sweet
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 144.05
Qualité Technique
Forme physique Poudre