Learn More
Éthylate de tantale de lithium, 99,9 % (base métallique), 5 % p/v dans l’éthanol
Code produit 11364438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364438 25 mL 25mL
11374438 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042344.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Précurseur pour les films d’oxyde de tantale de lithium
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127503-04-2
Numéro MDL MFCD00210630
Synonyme lithium tantalum ethoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tantalum ethoxide
Couleur Jaune
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiTa(OCH2CH3)6
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1170
Sensibilité Moisture Sensitive
Poids de la formule 458.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide