Learn More
Éthylate de tantale de lithium, 99,9 % (base métallique), 5 % p/v dans l’éthanol
Code produit 11374438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374438 100 mL 100mL
11364438 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042344.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Précurseur pour les films d’oxyde de tantale de lithium
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127503-04-2
Numéro MDL MFCD00210630
Synonyme lithium tantalum ethoxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tantalum ethoxide
Couleur Jaune
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiTa(OCH2CH3)6
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1170
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 458.04
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Liquide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.