Learn More
Isopropoxyde de lithium-tantale, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
Code produit 11348508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348508 2 g 2g
11368508 10 g -
11358508 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11348508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040520.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21864-24-4
Numéro MDL MFCD00798538
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tantalum isopropoxide
Couleur Blanc
Point d’ébullition 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiTa[OCH(CH3)2]6
Quantité 2 g
Numéro UN UN2925
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 542.42
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Solide humide