Learn More
Isopropoxyde de lithium-tantale, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368508
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11368508 10 g -
11348508 2 g 2g
11358508 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11368508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040520.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21864-24-4
Numéro MDL MFCD00798538
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Lithium tantalum isopropoxide
Couleur Blanc
Point d’ébullition 160°C to 180°C (0.1 mmHg)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire LiTa[OCH(CH3)2]6
Quantité 10 g
Numéro UN UN2925
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 542.42
Pourcentage de pureté 99.9%
Forme physique Solide humide
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.