Learn More
Tartrate de lithium monohydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378118
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378118 50 g 50g
11388118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378118 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039357.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179.965 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6108-32-3
Formule moléculaire C4H6Li2O7
Poids moléculaire (g/mol) 179.965
Numéro MDL MFCD00054421
Clé InChI GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
CID PubChem 18463206
Nom IUPAC diilithium ; 2,3-dihydroxybutanedioate ; hydrate
SMILES [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tartrate monohydrate
Odeur Odorless
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 179.97 (161.97 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre / agrégat