Learn More
Tert-butoxide de lithium, solution 2,2 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10518473 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10518473 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10312383 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10518473 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379311000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1907-33-1 , 109-99-9
Formule moléculaire C4H9LiO
Poids moléculaire (g/mol) 80.06
Numéro MDL MFCD00050479
Clé InChI LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
CID PubChem 23664764
Nom IUPAC Lithium ; 2-méthylpropan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tert-butoxide
Couleur Jaune à marron
Densité 0.8900g/mL
Point d’éclair −22°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire LiOCH(CH3)3
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Poids de la formule 80.06
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tert-butoxide, solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.