Learn More
Trihydrate de Lithium tétraborate, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494153 100 g 100g
11404163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494153 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10358.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 37195-62-3 | Li2B4O7·3H2O
It is employed in the conductances of some potassium and sodium salts in dimethylformamide at 25°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans les conductances de certains sels de potassium et de sodium dans le diméthylformamide à 25°C.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 37195-62-3
Formule moléculaire Li2B4O7·3H2O
Numéro MDL MFCD00167253
Synonyme lithium borate trihydrate, acmc-1ajhy, trilithium 1+ trihydrate borate, trilithium 1+ ion trihydrate borate
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium tetraborate trihydrate
Quantité 100 g
Merck Index 14,5524
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 223.17 (169.12 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 96%