Learn More
Adduit du tris(1,2-diméthoxyéthane) tétraphénylborate de lithium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393627 2 g 2g
11383627 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035445.04
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 75965-35-4 | C36H50BLiO6 | 596.54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75965-35-4
Formule moléculaire C36H50BLiO6
Poids moléculaire (g/mol) 596.54
Numéro MDL MFCD00013311
Clé InChI ADYUZFWVPWDPFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane, tetraphenylboron lithium tris 1,2-dimethoxyethane, lithium tetraphenylborate tris 1,2-dimethoxyethane adduct, lithium tetraphenylborate 1--1,2-dimethoxyethane 1/1/3, lithium 1+ tris 1,2-dimethoxyethane tetraphenylborate
CID PubChem 23681136
Nom IUPAC lithium ; 1,2-diméthoxyéthane ; tétraphénylboranucléide
SMILES [Li+].[B-](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.COCCOC.COCCOC.COCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tetraphenylborate tris(1,2-dimethoxyethane) adduct
Couleur Blanc
Formule linéaire (C6H5)4BLi·3CH3OCH2CH2OCH3
Quantité 2 g
Numéro UN UN1325
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 595.54 (326.18 Anhydrous)
Forme physique Poudre