Learn More
Lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0M solution in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Product Code. 11354678
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
Unit Size:
25mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11354678 25 mL 25mL
11316189 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354678 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043034.AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
As a reducing agent of olefinic groups and ketones | CAS: 38721-52-7 | C12H28BLi | 190.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38721-52-7
Formule moléculaire C12H28BLi
Poids moléculaire (g/mol) 190.11
Numéro MDL MFCD00011708
Clé InChI ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Nom IUPAC lithium(1+) tris(butan-2-yl)boranuide
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Specifications
Nom chimique ou matériau Lithium tri-sec-butylborohydride
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.870g/mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire LiB[CH(CH3)CH2CH3]3H
Quantité 25 mL
Numéro UN UN3394
Beilstein 4007327
Sensibilité Moisture Sensitive
Merck Index 14,8427
Poids de la formule 190.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1.0M solution in THF
Forme physique Liquid