Learn More
Tri-sec-butylborohydrure de lithium, solution à 1 M dans le THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10144290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Conditionnement:
100mL
800mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10144290 100 mL Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain 100mL
10563351 800 mL Flacon en verre AcroSeal™ 800mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10144290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 176451000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 38721-52-7 , 109-99-9 , 1113-78-6
Formule moléculaire C12H28BLi
Poids moléculaire (g/mol) 190.11
Numéro MDL MFCD00011708
Clé InChI ACJKNTZKEFMEAK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme lithium tri-sec-butylhydroborate, l-selectridesolution, lithium tri-sec-butylborohydride solution, l-selectride™ solution, lithium tri butan-2-yl boron 1-, lithium tri-sec-butylborohydride l-selectride , 1m in thf, lithium tri-sec-butylborohydride 1.0 m solution in thf, spcseal, lithium tri-sec-butylborohydride, 1.0m solution in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Nom IUPAC lithium(1+) tris(butan-2-yl)boranuide
SMILES [Li+].CCC(C)[BH-](C(C)CC)C(C)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tri-sec-butylborohydride
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Conditionnement Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Formule linéaire LiB[CH(CH3)C2H5]3H
Quantité 100 mL
Fieser 04,312; 06,348; 07,307; 08,308; 10,248; 12,286; 14,195; 15,192
Merck Index 15, 8564
Poids de la formule 190.11
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tri-sec-butylborohydride, 1M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.