Learn More
Tri-tert-butoxyaluminohydrure de lithium, 93-98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995791 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11995791 500 g 500g
10173410 25 g 25g
10570512 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11995791 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125165000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3 | 254.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17476-04-9
Formule moléculaire C12H28AlLiO3
Poids moléculaire (g/mol) 254.27
Numéro MDL MFCD00011532
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Note relative au nom 93-98%
Point de fusion 319.0°C
Densité 0.9
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 93% min
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire LiAI[OC(CH3)3]3H
Quantité 500 g
Fieser 01,620; 02,251; 03,188; 04,312; 10,248; 12,286; 13,342; 16,197
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: 36g/100g thf (25°C),2g/100g diethyl ether (25°C),41g/100g diglyme (25°C)
Point de sublimation 280 °C
Poids de la formule 254.27
Pourcentage de pureté 93 to 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.