Learn More
Hydrure tri-tert-butoxyaluminium de lithium, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307338
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307338 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11307338 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030716.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17476-04-9
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
CAS 17476-04-9
Point de fusion ∼319°C (decomposition)
Couleur Gris à blanc
Densité 1.03 g/mL
Odeur Odorless
Formule linéaire Li[(CH3)3CO]3AlH
Numéro MDL MFCD00011532
Quantité 10 g
Numéro UN UN1409
Beilstein 5796791
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 254.28
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre d'extinction pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.