Learn More
Hydrure de tri-tert-butoxyaluminium de lithium, nominalement 1 M dans le THF, conditionné sous Argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11319488 10 mL 10mL
11339488 50 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043324.AB
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17476-04-9
Formule moléculaire C12H28AlLiO3
Numéro MDL MFCD00011532
Synonyme Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.904 g/mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire Li[(CH3)3CO]3AlH
Quantité 10 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in organic solvents at low temperatures
Poids de la formule 254.28
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride, nominally 1M in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofuran