Learn More
Hydrure de tri-tert-butoxyaluminium de lithium, nominalement 1 M dans le THF, conditionné sous Argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339488 50 mL -
11319488 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043324.AD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17476-04-9 | C12H28AlLiO3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17476-04-9
Formule moléculaire C12H28AlLiO3
Numéro MDL MFCD00011532
Synonyme Lithium hydridotris(tert-butoxy)aluminate
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
Couleur Incolore
Densité 0.904 g/mL
Point d’éclair −17°C (1°F)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire Li[(CH3)3CO]3AlH
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in organic solvents at low temperatures
Poids de la formule 254.28
Forme physique Liquide